Fluorure de tétrabutylammonium trihydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 87749-50-6
Molecular Formula: C16H36FN.3H2O
Formula Weight: 315.52 (261.47anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 54-60°
Beilstein Reference: 3761900
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00149981
Formule:
C₁₆H₃₆FN·3H₂O Point de fusion: 54…60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149981 Numéro CAS: 87749-50-6 EINECS: 207-057-2 UN: 1759 ADR: 8,III |