Fluorure de tétrabutylammonium trihydraté 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétrabutylamine fluorure trihydraté, Tétrabutylammonium fluorure trihydraté
Formule:
C₁₆H₃₆FN·3H₂O Poids moléculaire: 315.51 g/mol Point de fusion: 58…60 °C |
Numéro MDL:
MFCD00149981 Numéro CAS: 87749-50-6 EINECS: 207-057-2 UN: 1759 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |