Imprimer
Chlorure de choline, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, DAB 10, très pur suitable for use as excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Choline chlorure
5.00117.5000 5.00117.9025 5.00117.9010
5.00117.5000EA 1990 EUR
5.00117.5000 5.00117.9025 5.00117.9010
Chlorure de choline, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, DAB 10, très pur suitable for use as excipient, SAFC®
Chlorure de choline
Formule: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Point de fusion: 244…247 °C
Densité: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011721
Numéro CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Indice Merck: 13,02226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM