Chlorure de choline 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl Densité: ~ 1,205 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011721 Numéro CAS: 67-48-1 EINECS: 200-655-4 Indice Merck: 13,02226 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Adhering crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 98.5 to 101.5 % (on dry substance) |
Water | ≤2 % |