Chlorure de tétrabutylammonium hydraté
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tétrabutylammonium chlorure hydraté, Tétrabutylamine chlorure hydraté
CAS No.: 37451-68-6
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NCl.xH2O
Formula Weight: 277.92(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 73-75°
MDL No.: MFCD00011635
Formule:
C₁₆H₃₆ClN·xH₂O Poids moléculaire: 277.92 g/mol (anhy) Point de fusion: 73…75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011635 Numéro CAS: 37451-68-6 EINECS: 214-195-7 |