Imprimer
Chlorure de tétrabutylammonium, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrabutylammonium chlorure
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
86852-10G-F 86852-50G-F
86852-10G-FEA 352 EUR
86852-10G-F 86852-50G-F
Chlorure de tétrabutylammonium, Supelco®
Chlorure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆ClN
Poids moléculaire: 277.92 g/mol
Point de fusion: 83…86 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 110
Numéro MDL: MFCD00011635
Numéro CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45025c6df0bc8b42e62080edc9736c6fb703ba9a&vid=75d8443b4fdcc3e3b9b24b7154919d71ea3a82b7&prid=web&clid=SAPDAM