Chlorure de tétrabutylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tétrabutylammonium chlorure
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₆H₃₆ClN Poids moléculaire: 277.92 g/mol Point de fusion: 83…86 °C Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 110 |
Numéro MDL:
MFCD00011635 Numéro CAS: 1112-67-0 EINECS: 214-195-7 |
Résultats des tests de spécification
Melting Point | 41 - 44 °C |
Molar Mass | 277.92 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Flash Point | 110 °C |
pH | 5 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hill Formula | C16H36ClN |