Chlorméquat-chlorure, (max. 5% H₂O) 98% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de 2-chloroéthyltriméthylammonium
Purity: 98%
CAS No.: 999-81-5
Molecular Formula: C5H12ClN.HCl
Formula Weight: 158.07
Odour: Amine-like
Melting Point: ca 241° dec.
Beilstein Reference: 3563994
Merck Reference: 14,2104
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011869
Formule:
ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl Point de fusion: ∼ 241 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011869 Numéro CAS: 999-81-5 EINECS: 213-666-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,2104 |