Chlorméquat-chlorure 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de 2-chloroéthyltriméthylammonium
Formule:
ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl Poids moléculaire: 158.07 g/mol Point de fusion: 239…243 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011869 Numéro CAS: 999-81-5 EINECS: 213-666-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,02120 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |