Tribromure de tétrabutylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétrabutylammoniumtri bromure, Tétrabutylamine tribromure
Purity: 98%
CAS No.: 38932-80-8
Molecular Formula: C16H36Br3N
Formula Weight: 482.18
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow
Melting Point: 74-76°
Beilstein Reference: 3746114
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012110
Formule:
C₁₆H₃₆Br₃N Poids moléculaire: 482.18 g/mol Point de fusion: 74…76 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012110 Numéro CAS: 38932-80-8 UN: 3261 ADR: 8 III |