Imprimer
Bromure de tétrapropylammonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrapropylamine bromure, Tétrapropylammonium bromure
A11522.0E A11522.22 A11522.36
A11522.0EEA 809 EUR
A11522.0E A11522.22 A11522.36
Bromure de tétrapropylammonium 98%
Bromure de tétrapropylammonium
Purity: 98+% CAS No.: 1941-30-6 Molecular Formula: (CH3(CH2)2)4NBr Formula Weight: 266.27 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 3567846
Formule: C₁₂H₂₈BrN
Poids moléculaire: 266.27 g/mol
Point de fusion: ∼ 270 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011840
Numéro CAS: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6