Imprimer
Bromure de tétrapropylammonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrapropylamine bromure, Tétrapropylammonium bromure
209370250 209371000 209375000 209370025
ACRO209370250EA 29 EUR
ACRO209370250 ACRO209371000 ACRO209375000 ACRO209370025
Bromure de tétrapropylammonium 98%
Bromure de tétrapropylammonium
Formule: C₁₂H₂₈BrN
Poids moléculaire: 266.27 g/mol
Point de fusion: 266…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011840
Numéro CAS: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %