Imprimer
Bromure de tétraoctylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14929.09 A14929.18 A14929.30
A14929.09EA 71.8 EUR
A14929.09 A14929.18 A14929.30
Bromure de tétraoctylammonium ≥98%
Bromure de tétraoctylammonium
Purity: 98+% CAS No.: 14866-33-2 Molecular Formula: [CH3(CH2)7]4NBr Formula Weight: 546.81 Melting Point: 94-99° Beilstein Reference: 4169176
Formule: C₃₂H₆₈BrN
Point de fusion: 94…99 °C
Point éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011863
Numéro CAS: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9