Imprimer
Bromure de tétraméthylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétraméthylammonium bromure
A13368.22 A13368.0E A13368.36
A13368.22EA 39.4 EUR
A13368.22 A13368.0E A13368.36
Bromure de tétraméthylammonium ≥98%
Bromure de tétraméthylammonium
Purity: 98% CAS No.: 64-20-0 Molecular Formula: C4H12BrN Formula Weight: 154.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3620955 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011626
Formule: C₄H₁₂BrN
Poids moléculaire: 154.05 g/mol
Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa)
Densité: 1.56
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011626
Numéro CAS: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II