Imprimer
Bromure de tétraméthylammonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
187631000 187635000
ACRO187631000EA 78.2 EUR
ACRO187631000 ACRO187635000
Bromure de tétraméthylammonium 98%
Bromure de tétraméthylammonium
Formule: C₄H₁₂BrN
Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011626
Numéro CAS: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %