Imprimer
Bromure de tétraheptylammonium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15218.06 A15218.14 A15218.22
A15218.06EA 44.4 EUR
A15218.06 A15218.14 A15218.22
Bromure de tétraheptylammonium ≥99%
Bromure de tétraheptylammonium
Purity: 99% CAS No.: 4368-51-8 Molecular Formula: [CH3(CH2)6]4NBr Formula Weight: 490.70 Melting Point: 87-89° MDL No.: MFCD00011861
Formule: C₂₈H₆₀BrN
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011861
Numéro CAS: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3