Bromure de tétraheptylammonium 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tétraheptylammonium bromure
Formule:
C₂₈H₆₀BrN Poids moléculaire: 490.7 g/mol Point de fusion: 89…91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011861 Numéro CAS: 4368-51-8 EINECS: 224-459-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 89 to 91 °C |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |