Imprimer
Bromure de tétraéthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bromure de tetrylammonium, Tétraéthylammonium bromure
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22147.0250 8.22147.1000 8.22147.9050 8.22147.0050
8.22147.0250EA 49.1 EUR
8.22147.0250 8.22147.1000 8.22147.9050 8.22147.0050
Bromure de tétraéthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromure de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀BrN
Poids moléculaire: 210.16 g/mol
Point de fusion: > 285 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011825
Numéro CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Indice Merck: 13,09274
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2795 g/l (25 °C)
Melting Point 285 °C
Molar Mass 210.16 g/mol
Density 1.397 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)