Imprimer
Bromure de tétrabutylammonium, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
86857-10G-F 86857-50G-F
86857-10G-FEA 331 EUR
86857-10G-F 86857-50G-F
Bromure de tétrabutylammonium, Supelco®
Bromure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆BrN
Point de fusion: 100…103 °C
Densité: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011633
Numéro CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=980ed2ea0abff183c21b578ce8e9ce9848b9213d&vid=00612c3fa7e43f3e88cdf39e7e3201cfc9177fd9&prid=web&clid=SAPDAM