Imprimer
Bromure de tétrabutylammonium ≥99.0% (par titration argentométrique) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrabutylammonium bromure, Tétrabutylamine bromure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18839.0250 8.18839.0010
8.18839.0250EA 111 EUR
8.18839.0250 8.18839.0010
Bromure de tétrabutylammonium ≥99.0% (par titration argentométrique) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆BrN
Point de fusion: 100…103 °C
Densité: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011633
Numéro CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (argentometric) ≥ 99.0 %
Identity (IR) passes test
Molar Mass 322.37 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.15 g/cm3