Imprimer
Bromure de tétrabutylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10249.0E A10249.22 A10249.36
A10249.0EEA 897 EUR
A10249.0E A10249.22 A10249.36
Bromure de tétrabutylammonium ≥98%
Bromure de tétrabutylammonium
Purity: 98+% CAS No.: 1643-19-2 Molecular Formula: C16H36BrN Formula Weight: 322.38 Odour: Amine-like Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 3570983 MDL No.: MFCD00011633
Formule: C₁₆H₃₆BrN
Point de fusion: 101…105 °C
Densité: 1,15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011633
Numéro CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2