Imprimer
Bromure de tétrabutylammonium 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrabutylammonium bromure, Tétrabutylamine bromure
185680250 185681000 185685000 185680500 185680025
185680250.EA 41.9 EUR
185680250. 185681000. 185685000. 185680500. 185680025.
Bromure de tétrabutylammonium 99+%
Bromure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆BrN
Poids moléculaire: 322.37 g/mol
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011633
Numéro CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Water ≤1 %
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)