Cetrimonium bromure ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 57-09-0
Molecular Formula: CH3(CH2)15N(CH3)3Br
Formula Weight: 364.46
Flash Point: 244°(471°F)
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 3598189
Merck Reference: 14,2025
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011772
Formule:
CH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃ Point éclair: 244 °C (471 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011772 Numéro CAS: 57-09-0 EINECS: 200-311-3 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,2025 |