Cetrimonium bromure 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
CH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃ Point de fusion: 230 °C Point éclair: 244 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011772 Numéro CAS: 57-09-0 EINECS: 200-311-3 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 13,02034 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |