Imprimer
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tetrylammonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
86618-25G 86618-5G
86618-25GEA 400 EUR
86618-25G 86618-5G
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium, Supelco®
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀BF₄N
Point de fusion: 365…368 °C
Numéro MDL: MFCD00011827
Numéro CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2566d37a3d73a66aa93049f43a207e39ac2bbda7&vid=f63a12bf4834bebc4a30b3f2d97078f3edb33d0b&prid=web&clid=SAPDAM