Imprimer
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18246.0025 8.18246.0100
8.18246.0025EA 83.7 EUR
8.18246.0025 8.18246.0100
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀BF₄N
Point de fusion: 365…368 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011827
Numéro CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 365 - 368 °C
Molar Mass 217.06 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Hill Formula C8H20BF4N
Chemical Formula (C2H5)4NBF4