Imprimer
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
221610250 221611000 221615000
ACRO221610250EA 102 EUR
ACRO221610250 ACRO221611000 ACRO221615000
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium 99%
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀BF₄N
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011827
Numéro CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (4 % in acetonitrile) Clear to almost clear colorless
Elemental Analysis ≥98.5 %