Trioctylphosphine tech. 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 90%
CAS No.: 4731-53-7
Molecular Formula: C24H51P
Formula Weight: 370.65
Flash Point: 147°(296°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Garlic-like
Boiling Point: 240°/10mm
Beilstein Reference: 1776995
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00015298
Formule:
C₂₄H₅₁P Point d'ébullition: 240 °C (10 mmHg) Point de fusion: 48 °C Densité: 0,831 Point éclair: 147 °C (296 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015298 Numéro CAS: 4731-53-7 EINECS: 225-234-2 UN: 1760 ADR: 8,II |