Imprimer
Oxyde de trioctylphosphine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14868.9010 8.14868.4000
8.14868.9010EA 0 EUR
8.14868.9010 8.14868.4000
Oxyde de trioctylphosphine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Oxyde de trioctylphosphine
Formule: C₂₄H₅₁OP
Point d'ébullition: 409 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50…52 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002083
Numéro CAS: 78-50-2
EINECS: 201-121-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 50 - 54 °C
Molar Mass 386.64 g/mol
Boiling Point 201 - 202 °C (3.60 hPa)
Flash Point 252 °C
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 320 °C
Hill Formula C24H51OP
Chemical Formula (C8H17)3PO