Imprimer
Bromure de (1-tétradécyl)triphénylphosphonium ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L04311.14 L04311.22
L04311.14EA 159 EUR
L04311.14 L04311.22
Bromure de (1-tétradécyl)triphénylphosphonium ≥97%
Bromure de (1-tétradécyl)triphénylphosphonium
Purity: 97% CAS No.: 25791-20-2 Molecular Formula: CH3(CH2)13P(C6H5)3Br Formula Weight: 539.59 Melting Point: 87-89° Beilstein Reference: 3582243
Formule: H₃C(CH₂)₁₃P(C₆H₅)₃Br
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051857
Numéro CAS: 25791-20-2
EINECS: 247-267-1