Bromure de (1-hexyl)triphénylphosphonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 4762-26-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5P(C6H5)3Br
Formula Weight: 427.37
Melting Point: 199-202°
Beilstein Reference: 3580731
Formule:
H₃C(CH₂)₅P(C₆H₅)₃Br Point de fusion: 199…202 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011860 Numéro CAS: 4762-26-9 EINECS: 225-301-6 |