Imprimer
Bromure de (1-hexadécyl)triphénylphosphonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15180.06 A15180.09 A15180.22
A15180.06EA 32.7 EUR
A15180.06 A15180.09 A15180.22
Bromure de (1-hexadécyl)triphénylphosphonium ≥98%
Bromure de (1-hexadécyl)triphénylphosphonium
Purity: 98+% CAS No.: 14866-43-4 Molecular Formula: CH3(CH2)15P(C6H5)3Br Formula Weight: 567.64 Melting Point: 99-101° Beilstein Reference: 3582592
Formule: H₃C(CH₂)₁₅P(C₆H₅)₃Br
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051858
Numéro CAS: 14866-43-4
EINECS: 238-939-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d0ad2b7eb0a92fd1c6ad78c4beb25ef7b9dd50e&vid=6d0ad2b7eb0a92fd1c6ad78c4beb25ef7b9dd50e&prid=web&clid=SAPDAM