Imprimer
Bromure de (1-butyl)triphénylphosphonium 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Butyltriphenylphosphonium bromide
108060050 108061000
ACRO108060050EA 26.4 EUR
ACRO108060050 ACRO108061000
Bromure de (1-butyl)triphénylphosphonium 99%
Bromure de (1-butyl)triphénylphosphonium
Formule: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Br
Poids moléculaire: 399.31 g/mol
Point de fusion: 240…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011855
Numéro CAS: 1779-51-7
EINECS: 217-219-4
UN: 3464
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e322e1de83c6056c1da2768b0235261af439bb0&vid=2e322e1de83c6056c1da2768b0235261af439bb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 243 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation -9.5° to -12.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, methanol)