Triséléniure de diarsenic ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 1303-36-2
Molecular Formula: As2Se3
Formula Weight: 386.72
Physical Form: -160 Mesh Powder
Density: 4.75
Melting Point: 260°
Merck Reference: 14,805
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00014166
Formule:
As₂Se₃ Point de fusion: 260 °C Densité: 4,75 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014166 Numéro CAS: 1303-36-2 EINECS: 215-119-5 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,805 |