Imprimer
Bismuth (III) sulfure ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
45463.30 45463.18
45463.30EA 1750 EUR
45463.30 45463.18
Bismuth (III) sulfure ≥99.999% (base métaux)
Bismuth (III) sulfure
Purity: 99.999% CAS No.: 1345-07-9 Molecular Formula: Bi2S3 Formula Weight: 514.15 Physical Form: Lump Density: 7.7 Appearance: Gray MDL No.: MFCD00014204
Formule: Bi₂S₃
Point de fusion: 763 °C
Densité: 7,7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014204
Numéro CAS: 1345-07-9
EINECS: 215-716-0
Indice Merck: 12,01329