Imprimer
Arsenic (II) sulfure tech. 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
17284.14 17284.06
17284.14EA 249 EUR
17284.14 17284.06
Arsenic (II) sulfure tech. 90%, grade Technique
Arsenic (II) sulfure
Purity: 90% CAS No.: 12044-79-0 Molecular Formula: As2S2 Formula Weight: 213.97 Physical Form: Powder Density: 3.5 Melting Point: ≈307° Boiling Point: 565° UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00049841
Formule: As₂S₂
Poids moléculaire: 213.98 g/mol
Point d'ébullition: 565 °C
Point de fusion: ∼307 °C
Densité: 3.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049841
Numéro CAS: 1303-32-8
UN: 1557
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,00834