Antimoine (V) sulfure, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Pentasulfure de diantimoine
Formule:
S₅Sb₂ Poids moléculaire: 403.85 g/mol Densité: 4.12 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016321 Numéro CAS: 1315-04-4 EINECS: 215-255-5 UN: 3179 ADR: 4.1 II Indice Merck: 12,00738 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to orange-red Powder |
Assay | ≥54 % (Sb) |