Imprimer
Antimoine (III) sulfure ≥98% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12521.30 12521.A1
12521.30EA 85.6 EUR
12521.30 12521.A1
Antimoine (III) sulfure ≥98% (base métaux)
Antimoine (III) sulfure
Purity: 98% CAS No.: 1345-04-6 Molecular Formula: Sb2S3 Formula Weight: 339.68 Physical Form: Powder Melting Point: 550° UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00011217
Formule: S₃Sb₂
Point d'ébullition: 1150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 550 °C
Densité: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011217
Numéro CAS: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,713