Imprimer
Antimoine (III) sulfure ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trisulfure de diantimoine
11683.09 11683.18
11683.09EA 178 EUR
11683.09 11683.18
Antimoine (III) sulfure ≥99.999% (base métaux)
Antimoine (III) sulfure
Purity: 99.999% CAS No.: 1345-04-6 Molecular Formula: Sb2S3 Formula Weight: 339.68 Physical Form: -60 Mesh Powder Melting Point: 550° UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00011217
Formule: S₃Sb₂
Poids moléculaire: 339.72 g/mol
Point d'ébullition: 1150
Point de fusion: 550
Densité: 4.12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011217
Numéro CAS: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,713