Imprimer
Phosphite de triphényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A18662.0E A18662.36
A18662.0EEA 152 EUR
A18662.0E A18662.36
Phosphite de triphényle ≥97%
Phosphite de triphényle
Purity: 97% CAS No.: 101-02-0 Molecular Formula: C18H15O3P Formula Weight: 310.29 Flash Point: 146°(295°F) Odour: Mild Boiling Point: 360° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003032
Formule: C₁₈H₁₅O₃P
Poids moléculaire: 310.29 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 1.184
Point éclair: 146 °C (295 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003032
Numéro CAS: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
ADR: 9 III