Imprimer
Phosphite de triméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00553.0100 8.00553.0500
8.00553.0100EA 36.8 EUR
8.00553.0100 8.00553.0500
Phosphite de triméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phosphite de triméthyle
Formule: C₃H₉O₃P
Point d'ébullition: 111 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –77,8 °C
Densité: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 50 °C
Numéro MDL: MFCD00008350
Numéro CAS: 121-45-9
EINECS: 204-471-5
UN: 2329
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point -78 °C
Molar Mass 124.08 g/mol
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 28 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Refractive Index 1.408 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.2 - 61.2 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 250 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid