Phosphite de triméthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 121-45-9
Molecular Formula: C3H9O3P
Formula Weight: 124.08
Flash Point: 27°(80°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.052
Refractive Index: 1.4080
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: -78°
Boiling Point: 111-112°
UN No.: 2329
MDL No.: MFCD00008350
Formule:
C₃H₉O₃P Point d'ébullition: 111…112 °C Point de fusion: –78 °C Densité: 1,052 Point éclair: 27 °C (80 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008350 Numéro CAS: 121-45-9 EINECS: 204-471-5 UN: 2329 ADR: 3,III |