Phosphite de triéthyle ≥97.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₁₅O₃P Point d'ébullition: 156 °C (1013 hPa) Point de fusion: 51 °C Densité: 0,9643 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 52 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009084 Numéro CAS: 122-52-1 EINECS: 204-552-5 UN: 2323 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Melting Point | ⁻112 °C |
Molar Mass | 166.16 g/mol |
Boiling Point | 156 - 158 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 52 °C |
Refractive Index | 1,4133 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 3,75 - 42,5 %(V) |
Density | 0,956 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 250 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |