Imprimer
Phosphate de triphényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21197.0100 8.21197.1000
8.21197.0100EA 36.1 EUR
8.21197.0100 8.21197.1000
Phosphate de triphényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phosphate de triphényle
Formule: C₁₈H₁₅O₄P
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50…51 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003031
Numéro CAS: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,09872
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.0019 g/l (25 °C)
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 326.28 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 220 °C (5 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 230 °C
Ignition Point 500 °C