Imprimer
Phosphate de triphényle 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Triphénylphosphate, TPP
147670010 147672500 147670025 147670050
ACRO147670010EA 81.9 EUR
ACRO147670010 ACRO147672500 ACRO147670025 ACRO147670050
Phosphate de triphényle 99+%
Phosphate de triphényle
Formule: C₁₈H₁₅O₄P
Point d'ébullition: 370 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 47…53 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003031
Numéro CAS: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,09872
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Flakes and/or pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
Water ≤0.1 %
Additional info Free phenols: 0.005%
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA (after heat treatment)
Acid value ≤0.05 mg KOH/g