Imprimer
Phosphate de triméthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10595.36 A10595.0E
A10595.36EA 79.9 EUR
A10595.36 A10595.0E
Phosphate de triméthyle ≥98%
Phosphate de triméthyle
Purity: 98+% CAS No.: 512-56-1 Molecular Formula: C3H9O4P Formula Weight: 140.08 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.3970 Odour: Pleasant Melting Point: -46° Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 1071731 MDL No.: MFCD00008348
Formule: C₃H₉O₄P
Point d'ébullition: 196…198 °C
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1,213
Point éclair: >150 °C (302 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008348
Numéro CAS: 512-56-1
EINECS: 208-144-8