Phosphate de triméthyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Triméthylphosphate
Formule:
C₃H₉O₄P Point d'ébullition: 197 °C (760 mmHg) Point de fusion: –46 °C Densité: 1,197 g/cm³ Point éclair: 107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008348 Numéro CAS: 512-56-1 EINECS: 208-144-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3930 to 1.3970 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤30 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity | ≤0.0005 meq/g |
Alkalinity | ≤0.0002 meq/g |
Aluminium (Al) | ≤0.5 ppm |
Barium (Ba) | ≤0.1 ppm |
Boron (B) | ≤0.02 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.02 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Tin (Sn) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Carbonyl compounds | ≤0.01 % (as butyraldehyde) |