Imprimer
Phosphate de trihexyle ≥90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
16801.06 16801.14 16801.03
16801.06EA 139 EUR
16801.06 16801.14 16801.03
Phosphate de trihexyle ≥90%
Phosphate de trihexyle
Purity: 90+% CAS No.: 2528-39-4 Molecular Formula: C18H39O4P Formula Weight: 350.48 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00015351
Formule: C₁₈H₃₉O₄P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015351
Numéro CAS: 2528-39-4
EINECS: 219-774-8