Imprimer
Phosphate de triéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21141.0100 8.21141.1000 8.21141.9040 8.21141.9050 8.21141.9060 8.21141.9220
8.21141.0100EA 27.2 EUR
8.21141.0100 8.21141.1000 8.21141.9040 8.21141.9050 8.21141.9060 8.21141.9220
Phosphate de triéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phosphate de triéthyle
Formule: C₆H₁₅O₄P
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009077
Numéro CAS: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Indice Merck: 12,09806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 500 g/l (25 °C) (slow decomposition)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 182.16 g/mol
Boiling Point 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 130 °C
Refractive Index 1.4053 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 10 %(V)
Density 1.069 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C