Imprimer
Phosphate de triéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Triéthylphosphate
A17938.0E A17938.36
A17938.0EEA 196 EUR
A17938.0E A17938.36
Phosphate de triéthyle ≥98%
Phosphate de triéthyle
Purity: 98+% CAS No.: 78-40-0 Molecular Formula: (CH3CH2O)3P(O) Formula Weight: 182.16 Flash Point: 115°(240°F) Refractive Index: 1.4050 Odour: Mild Boiling Point: 215° Merck Reference: 14,9674 MDL No.: MFCD00009077
Formule: C₆H₁₅O₄P
Poids moléculaire: 182.16 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1.072
Point éclair: 115 °C (240 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009077
Numéro CAS: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Indice Merck: 12,09806